Imprimer
p-Tolyl chloroformate 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO314560050EA 66 EUR
ACRO314560050
p-Tolyl chloroformate 97%
p-Tolyl chloroformate
Formule: C₈H₇ClO₂
Point d'ébullition: 99,5 °C (20 mmHg)
Point éclair: 86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013255
Numéro CAS: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %