Imprimer
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14473.0001EA 159 EUR
8.14473.9999 8.14473.0001
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone
Formule: C₂₅H₂₄N₂O₂
Poids moléculaire: 384,470 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145260
Numéro CAS: 96293-17-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 97 - 99 °C
Molar Mass 384.47 g/mol