Imprimer
Anisomycin ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
J62964.MFEA 294 EUR
J62964.MF
Anisomycin ≥97%
Anisomycin
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Point de fusion: 140…141 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077650
Numéro CAS: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
UN: 3462
ADR: 6.1,III