Imprimer
1,3-Dimethyl-4-piperidone
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBBTBG00010.1EA 0 EUR
MAYBBTBG00010.1 CHMPBTBG00010.250
1,3-Dimethyl-4-piperidone
1,3-Dimethyl-4-piperidone
Formule: C₇H₁₃NO
Numéro MDL: MFCD00100893
Numéro CAS: 4629-80-5
EINECS: 225-046-0