1,4-Benzodioxane-6-boronic acid 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉BO₄ Poids moléculaire: 179,97 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01009696 Numéro CAS: 164014-95-3 |