Imprimer
7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H27314.06EA 204 EUR
H27314.06 H27314.03
7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine ≥97%
7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Formule: C₁₁H₁₁BrO₃
Poids moléculaire: 271,11 g/mol
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218462
Numéro CAS: 35970-34-4
ADR: 8,III