Imprimer
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
TCIAA1356-5GEA 96.3 EUR
TCIAA1356-5G
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone
Formule: C₉H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00075855
Numéro CAS: 28657-75-2
EINECS: 249-131-7
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/79/28929279.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C