Imprimer
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L11841.03EA 92.9 EUR
L11841.03
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone ≥98%
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone
Formule: C₉H₇NO₅
Poids moléculaire: 209,16 g/mol
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053045
Numéro CAS: 56136-84-6
EINECS: 260-010-8