Imprimer
(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L00917.09EA 50.3 EUR
L00917.09 L00917.18
(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₂H₂₅BrNP
Poids moléculaire: 414,33 g/mol
Point de fusion: ∼ 200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011794
Numéro CAS: 21331-80-6
EINECS: 244-335-2