Imprimer
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium tribromide ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L00553.06EA 36.4 EUR
L00553.06 L00553.14
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium tribromide ≥98%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium tribromide
Formule: C₂₁H₂₀Br₃O₂P
Point de fusion: ∼ 159 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051883
Numéro CAS: 55985-85-8
UN: 3261
ADR: 8,II