Imprimer
Diphenylphosphoryl azide 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO409041000EA 299 EUR
ACRO409041000 ACRO409040250 ACRO409045000
Diphenylphosphoryl azide 98%
Diphenylphosphoryl azide
Formule: C₁₂H₁₀N₃O₃P
Poids moléculaire: 275,20
Point d'ébullition: 157 °C (,2 mmHg)
Densité: 1,273 g/cm³
Point éclair: 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001987
Numéro CAS: 26386-88-9
EINECS: 247-644-0
UN: 3278
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %