Imprimer
4,5-Dicyano-2-(4-methylphenyl)imidazole ≥97%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H54298.MDEA 39.4 EUR
H54298.MD H54298.06 H54298.03
4,5-Dicyano-2-(4-methylphenyl)imidazole ≥97%
4,5-Dicyano-2-(4-methylphenyl)imidazole
Formule: C₁₂H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20265230
Numéro CAS: 63857-91-0