Imprimer
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide palmitoyle-6-L-ascorbiquePalmitate de L(+)-ascorbyle
EHERC10303930EA 86.8 EUR
EHERC10303930
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Formule: C₂₂H₃₈O₇
Poids moléculaire: 414,54 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C
Point de fusion: 107…117 °C
Numéro MDL: MFCD00005377
Numéro CAS: 137-66-6
EINECS: 205-305-4