Imprimer
2,3-Dimethylmaleic anhydride pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41502.0005EA 106 EUR
8.41502.0005
2,3-Dimethylmaleic anhydride pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Formule: C₆H₆O₃
Poids moléculaire: 126,11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005523
Numéro CAS: 766-39-2
EINECS: 212-165-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 96 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 223 °C
Density 1.107 g/cm3 (100 °C)