3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₆BrN₃ Poids moléculaire: 176,02 g/mol Point de fusion: 96…100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00663065 Numéro CAS: 146941-72-2 |