Imprimer
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBGK03207.1EA 0 EUR
MAYBGK03207.1 MAYBGK03207.10
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₆BrN₃
Poids moléculaire: 176,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068157
Numéro CAS: 105675-85-2