Imprimer
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14487.06EA 127 EUR
A14487.06
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide 98%
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Formule: C₄H₇Br₂N₃
Poids moléculaire: 256,94 g/mol
Point de fusion: 178…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053023
Numéro CAS: 167683-86-5
EINECS: 000-000-0