Imprimer
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBCC14711EAEA 0 EUR
MAYBCC14711EA MAYBCC14711DA
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₉IN₂
Numéro MDL: MFCD00626320
Numéro CAS: 51660-65-2