Imprimer
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBCC14703CBEA 0 EUR
MAYBCC14703CB MAYBCC14703DA
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride
Formule: C₆H₉ClN₂O₂S
Numéro MDL: MFCD02180944
Numéro CAS: 59340-27-1