Imprimer

1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

MAYBCC18411DAEA 0 EUR
MAYBCC18411DA MAYBCC18411CB
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇IN₂
Numéro MDL: MFCD02681941
Numéro CAS: 368869-86-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR