Imprimer
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H54451.MDEA 88.2 EUR
H54451.MD H54451.03
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₆BN₃O₂
Poids moléculaire: 221,06 g/mol
Point de fusion: 206…208 °C
Numéro MDL: MFCD06795685
Numéro CAS: 402960-38-7