Imprimer
5-Pyrimidineboronic acid ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H52984.MDEA 71.6 EUR
H52984.MD H52984.03
5-Pyrimidineboronic acid ≥98%
5-Pyrimidineboronic acid
Formule: C₄H₅BN₂O₂
Poids moléculaire: 123,91 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03002366
Numéro CAS: 109299-78-7