Imprimer
5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H29212.03EA 110 EUR
H29212.03 H29212.09
5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate ≥97%
5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate
Formule: C₄H₅BN₂O₂·0.5H₂O
Poids moléculaire: 132,91 g/mol (123,91 anhy)
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD03002366
Numéro CAS: 696602-91-2