Imprimer
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBSB02090.250EA 0 EUR
MAYBSB02090.250
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate
Formule: C₁₂H₂₁BN₂O₄·H₂O
Numéro MDL: MFCD02180675
Numéro CAS: 306935-93-3