Imprimer
4-Benzyloxy-2-chloro-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27292.MDEA 219 EUR
H27292.MD H27292.03
4-Benzyloxy-2-chloro-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
4-Benzyloxy-2-chloro-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₀BClN₂O₃
Poids moléculaire: 346,62 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798267
Numéro CAS: 1073354-22-9