1-Naphthylacetamide ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₁NO Poids moléculaire: 185,23 Point de fusion: 176…178 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004047 Numéro CAS: 86-86-2 EINECS: 201-704-2 |