1-Naphthylacetamide
Marques : EHRENSTORFER GMBHTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₁NO Poids moléculaire: 185,23 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00004047 Numéro CAS: 86-86-2 EINECS: 201-704-2 |