Imprimer
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]cerium(III) ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
44362.14EA 2210 EUR
44362.14 ABCRAB204447.0001
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]cerium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]cerium(III)
Formule: C₁₈H₅₄CeN₃Si₆
Poids moléculaire: 621,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411241
Numéro CAS: 41836-21-9
UN: 3396
ADR: 4.3,II