Imprimer
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III) 98%
Marques : Acros Organics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO381580010EA 129 EUR
ACRO381580010
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III) 98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
Formule: C₁₈H₅₄ErN₃Si₆
Point de fusion: 180…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00271002
Numéro CAS: 103457-72-3
UN: 3396
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink Crystals
Elemental Analysis 32.5 to 34 % (C)
Elemental Analysis 8.2 to 8.6 % (H)