1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂ Poids moléculaire: 315,43 g/mol Point d'ébullition: 69…70 °C (0,5 mmHg) Densité: 0,986 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009655 Numéro CAS: 69304-37-6 EINECS: 000-000-0 UN: 1760 ADR: 8,II |