Hesperetin, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₆H₁₄O₆ Poids moléculaire: 302,30 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00075646 Numéro CAS: 520-33-2 EINECS: 208-290-2 |