Imprimer
(±)-Naringenin
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE36117021-5GEA 681 EUR
MOLE36117021-5G
(±)-Naringenin
(±)-Naringenin
Formule: C₁₅H₁₂O₅
Poids moléculaire: 272,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006844
Numéro CAS: 480-41-1
EINECS: 207-550-2