(+)-Taxifolin
Marques : Enzo Life SciencesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₅H₁₂O₇ Poids moléculaire: 304,2516 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00006845 Numéro CAS: 480-18-2 EINECS: 207-543-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...