Imprimer
(±)-Taxifolin
Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALEXALX385006M050EA 253 EUR
ALEXALX385006M050
(±)-Taxifolin
(±)-Taxifolin
Formule: C₁₅H₁₂O₇
Poids moléculaire: 304,25 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD11044454
Numéro CAS: 24198-97-8