Imprimer
(±)-Taxifolin
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE39141540-100MGEA 0 EUR
MOLE39141540-100MG
(±)-Taxifolin
(±)-Taxifolin
Formule: C₁₅H₁₂O₇
Poids moléculaire: 304,25 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD11044454
Numéro CAS: 24198-97-8