Imprimer
4-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52928.03EA 201 EUR
H52928.03 H52928.MD
4-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
4-Boronobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₈BNO₄S
Poids moléculaire: 201,00 g/mol
Point de fusion: 250…256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659839
Numéro CAS: 613660-87-0