Imprimer
N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H53218.03EA 142 EUR
H53218.03
N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₆BNO₄S
Poids moléculaire: 257,11 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363753
Numéro CAS: 850589-32-1