N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₀BNO₄S Poids moléculaire: 215,03 Point de fusion: 136…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659864 Numéro CAS: 226396-31-2 |