Imprimer
N-Cyclopropyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H53170.MDEA 115 EUR
H53170.MD H53170.03
N-Cyclopropyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥98%
N-Cyclopropyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₂BNO₄S
Poids moléculaire: 241,07 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363755
Numéro CAS: 871329-67-8