Imprimer
Piceatannol
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAYM10009366-50EA 466 EUR
CAYM10009366-50 CAYM10009366-25 CAYM10009366-5 CAYM10009366-10
Piceatannol
Piceatannol
Formule: C₁₄H₁₂O₄
Numéro MDL: MFCD00221715
Numéro CAS: 10083-24-6