Imprimer
2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone hydrochloride
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOMM0745.02EA 2390 EUR
PROOMM0745.02
2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone hydrochloride
2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉Cl₂NO
Numéro CAS: 1049718-72-0