Tolylfluanid, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₁₀H₁₃Cl₂FN₂O₂S₂ |
Numéro MDL:
MFCD00055477 Numéro CAS: 731-27-1 EINECS: 211-986-9 |