Imprimer
2-(Isopropylamino)acetophenone hydrochloride 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50799.MDEA 81.9 EUR
H50799.MD
2-(Isopropylamino)acetophenone hydrochloride 98%
2-(Isopropylamino)acetophenone hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆ClNO
Poids moléculaire: 213,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18785640
Numéro CAS: 38506-97-7