Imprimer
2-Aminoazotoluene 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Solvent Yellow 34′-Amino-2,3′-dimethylazobenzeneFast Garnet GBC baseC.I. 11160
ACRO153260250EA 56.4 EUR
ACRO153260250
2-Aminoazotoluene 97%
2-Aminoazotoluene
Formule: C₁₄H₁₅N₃
Poids moléculaire: 225,29 g/mol
Point de fusion: 101…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007733
Numéro CAS: 97-56-3
EINECS: 202-591-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red-brown to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
Loss on drying ≤3.0 % (110 °C, 1 h)
HPLC ≥96.0 %