Imprimer
2-Aminoazotoluene
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Solvent Yellow 34′-Amino-2,3′-dimethylazobenzeneFast Garnet GBC baseC.I. 11160
J60574.36EA 92.7 EUR
J60574.36 J60574.22
2-Aminoazotoluene
2-Aminoazotoluene
C.I. 11160
Formule: C₁₄H₁₅N₃
Poids moléculaire: 225,29 g/mol
Point de fusion: 101…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007733
Numéro CAS: 97-56-3
EINECS: 202-591-2