Imprimer
2-Aminoazotoluene, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Solvent Yellow 34′-Amino-2,3′-dimethylazobenzeneFast Garnet GBC baseC.I. 11160
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
31629-250MGEA 410 EUR
31629-250MG
2-Aminoazotoluene, Supelco®
2-Aminoazotoluene
Formule: C₁₄H₁₅N₃
Poids moléculaire: 225,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007733
Numéro CAS: 97-56-3
EINECS: 202-591-2