2-Aminoazotoluene, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Solvent Yellow 3
, 4′-Amino-2,3′-dimethylazobenzene
, Fast Garnet GBC base
, C.I. 11160
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formule:
C₁₄H₁₅N₃ Poids moléculaire: 225,29 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00007733 Numéro CAS: 97-56-3 EINECS: 202-591-2 |