5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₁₂ClNO Poids moléculaire: 245,71 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00008284 Numéro CAS: 1022-13-5 EINECS: 213-822-1 |