2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenone
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₅H₁₄O₄ Poids moléculaire: 258,27 |
Numéro MDL:
MFCD00137850 Numéro CAS: 41351-30-8 |