Imprimer
2-Fluoro-4'-hydroxybenzophenone ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L15494.06EA 80 EUR
L15494.06 L15494.03
2-Fluoro-4'-hydroxybenzophenone ≥98%
2-Fluoro-4'-hydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₉FO₂
Poids moléculaire: 216,21 g/mol
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075694
Numéro CAS: 101969-75-9
EINECS: 000-000-0